Key Documents
R349801
N-(2,6-DIETHYL-PHENYL)-2-(2-OXO-BENZOTHIAZOL-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.447
Numéro MDL:
Autres remarques