Documents
R278270
4,8-BIS(METHYLTHIO)BENZO(1,2-D:4,5-D')- BIS(1,3)DITHIOLE-2,6-DITHIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6S8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.671
Numéro MDL:
Autres remarques