Principaux documents
R157678
9-ETHYL-PHENANTHRENE
AldrichCPR
R157678-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R157678-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
261,00 $