Key Documents
R151858
2-OXO-4,6-DIPHENYL-CYCLOHEX-3-ENECARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.392
Numéro MDL:
Autres remarques