Documents
R142077
4-((2-CHLOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H9Cl3N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.689
Numéro MDL:
Autres remarques