Documents
R141992
4-(((3-MERCAPTO-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.352
Numéro MDL:
Autres remarques