Documents
R126802
S-(4-FLUOROPHENYL) 3-(4-METHOXY-1-NAPHTHYL)-2-PROPENETHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15FO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.404
Numéro MDL:
Autres remarques