Documents
R110434
METHYL 2-{[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.502
Numéro MDL:
Autres remarques