Principaux documents
R109223
N-(2,6-DIISOPROPYLPHENYL)-2-(2-METHOXYPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H27NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.454
Numéro MDL:
37,90 $