Principaux documents
R106631
7-((4-METHOXYBENZYL)OXY)-6-METHYL-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.391
Numéro MDL:
37,90 $