Documents
R102571
3,12-BIS(3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL)-3,12-DIAZA-6,9-DIAZONIADISPIRO[5.2.5.2]HEXADECANE DICHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H36Cl4N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.325
Numéro MDL:
Autres remarques