Documents
PH013477
1-ethyl-3-methyl-6-(4-{4-[2-(propylsulfanyl)phenyl]-1-piperazinyl}butyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-5,7(4H,6H)-dione hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H37ClN6O2S
Poids moléculaire :
521.13