Principaux documents
PH008153
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-(methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO4S
Numéro CAS:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
CC1=C(S(C)(=O)=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)14(2,12)13/h3-5H,1-2H3