Key Documents
PH006151
N-{2-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]ethyl}aspartic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H16N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.248
Numéro MDL:
Autres remarques