Documents
PH003646
Sigma-Aldrich
4-[(3-Oxo-3-phenylpropyl)amino]benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O3S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
NS(C1=CC=C(NCCC(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1)(=O)=O