Documents
PH003385
Sigma-Aldrich
(2S,5R,6R)-6-({(2R)-2-[(4-Amino-4-iminobutanoyl)amino]-2-phenylethanoyl}amino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N5O5S
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
O=C1N([C@@H](C(O)=O)C2(C)C)[C@H](S2)[C@@H]1NC([C@H](NC(CCC(N)=N)=O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H25N5O5S/c1-20(2)15(19(29)30)25-17(28)14(18(25)31-20)24-16(27)13(10-6-4-3-5-7-10)23-12(26)9-8-11(21)22/h3-7,13-15,18H,8-9H2,1-2H3,(H3,21,22)(H,23,26)(H,24,27)(H,29,30)/t13-,14-,15+,18-/m1/s1