Documents
PH002674
Sigma-Aldrich
5-Phenylpentanenitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
N#CCCCCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H13N/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9H2