Documents
PH001178
Sigma-Aldrich
1-[2-(Methylsulfanyl)phenyl]cyclobutanecarbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NS
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
N#CC1(CCC1)C2=CC=CC=C2SC
InChI
1S/C12H13NS/c1-14-11-6-3-2-5-10(11)12(9-13)7-4-8-12/h2-3,5-6H,4,7-8H2,1H3