M9602
2-Methoxyacetophenone
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5365 (lit.)
Point d'ébullition
122-123 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
7-8 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-7-9(10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
YRNDGUSDBCARGC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves