Key Documents
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro Beilstein :
1364114
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter