Principaux documents
M42505
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
25 G
126,00 $
100 G
394,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
126,00 $
100 G
394,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
IIFCLXHRIYTHPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable