Key Documents
M38605
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanone
97%
Synonyme(s) :
Tetrahydro-m-cresol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H9(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro Beilstein :
969804
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
169-170 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup