Documents
L492604
2-IODO-N-[2-((2E)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22IN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.402
Numéro MDL:
Autres remarques