Documents
L487457
4-(2-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.526
Numéro MDL:
Autres remarques