Documents
L472794
N'-[(E)-9-ANTHRYLMETHYLIDENE]-2-{[4,5-BIS(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H27N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
573.679
Numéro MDL:
Autres remarques