Principaux documents
L469912
ETHYL 2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18BrCl3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.727
Numéro MDL:
Autres remarques