Principaux documents
L367710
N-(2-ETHYLPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.476
Numéro MDL:
Autres remarques