Key Documents
L362093
METHYL 2-{[(3-METHYL-1-BENZOFURAN-2-YL)CARBONYL]AMINO}-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.416
Numéro MDL:
Autres remarques