Documents
L355895
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H28N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.538
Numéro MDL:
Autres remarques