Documents
L350702
2-[(2-FLUOROBENZOYL)AMINO]-N-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23FN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.491
Numéro MDL:
Autres remarques