Principaux documents
L342939
7-[2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)ETHYL]-8-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N7O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.549
Numéro MDL:
Autres remarques