Key Documents
L313572
1-(2-CHLOROBENZOYL)-4-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.295
Numéro MDL:
Autres remarques