Documents
L313467
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4OS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.665
Numéro MDL:
Autres remarques