Documents
L306916
5-(5-(1-AZEPANYL)-2-HO-2,4-PENTADIENYLIDENE)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.377
Numéro MDL:
Autres remarques