L296937
4-BROMO-2-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.322
Numéro MDL:
Autres remarques