Documents
L285595
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.368
Numéro MDL:
Autres remarques