Documents
L273341
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-(2-NITROPHENOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.886
Numéro MDL:
Autres remarques