Documents
L260789
4-CHLOROBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.844
Numéro MDL:
Autres remarques