Documents
L252298
(5-AMINO-1-(2-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)(2-CHLOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.773
Numéro MDL:
Autres remarques