Documents
L250155
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLAMINO)-1-(4-FLUOROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.293
Numéro MDL:
Autres remarques