Documents
L226424
3-(4-METHOXYPHENYL)-2-{[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.621
Numéro MDL:
Autres remarques