Documents
L224863
3-AMINO-N-(4-METHOXYPHENYL)-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[B]THIENO[3,2-E]PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.419
Numéro MDL:
Autres remarques