Documents
L224464
3-AMINO-N,6-DIPHENYL-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO(2,3-B)PYRIDINE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14F3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.424
Numéro MDL:
Autres remarques