Documents
L201596
5-{[(2E)-2-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)HYDRAZINO]SULFONYL}-2-(OCTADECYLOXY)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H51N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
645.931
Numéro MDL:
Autres remarques