Documents
L201553
N'-(1-ET-3,3-DIMETHYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-YLIDENE)-1-DODECANESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H41N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.677
Numéro MDL:
Autres remarques