Documents
L190799
4-AMINO-5-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOLE-2(3H)-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.423
Numéro MDL:
Autres remarques