Documents
L164062
DIETHYL 5,5'-METHYLENEBIS(4-PHENYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.519
Numéro MDL:
Autres remarques