Documents
L153192
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-(2,6-DICHLOROPHENYL)PENTANEDINITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11Cl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.65
Numéro MDL:
Autres remarques