Documents
L141674
6-ETHYL-3-(2-FLUOROPHENOXY)-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15FO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.327
Numéro MDL:
Autres remarques