Documents
L119865
1-(3,4-DICHLOROBENZYL)-3,5-DIMETHYL-4-NITRO-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.146
Numéro MDL:
Autres remarques